Merck
RAB0245
Sigma-Aldrich
Mouse IL-10 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
Szinonimák:
IL-10, Interleukin-10
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
mouse
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 45 pg/mL
standard curve range: 78.13-5000 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... Il10(16153)
Általános leírás
The Mouse IL-10 (Interleukin-10) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of IL-10 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Mouse IL-10
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Biokémiai/fiziológiai hatások
IL-10 (interleukin 10) is an anti-inflammatory cytokine. In mouse, IL-10 produced by the CD4+ Th2 (T helper cell 2) subset, inhibits the expression of cytokines specifically IFN-3 (interferon), by Thl (T helper cell 1) clones. mIL-10 has pleiotropic property and it interacts with various cell types such as thymocytes, cytotoxic T cells, mast cells, B cells, and macrophages. Polymorphisms in the IL-10 gene are associated with higher risk of preeclampsia, ankylosing spondylitis, nasopharyngeal carcinoma and basal cell carcinoma. B- cell specific IL-10 might have a suppressive role in systemic lupus erythematosus (SLE).
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Biztonsági adatlap
  • RABELADDELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer D (Item K)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Dokumentumtár megtekintése
Clinical significance of IL-2 and IL-10 gene polymorphisms and serum levels in patients with basal-cell carcinoma.
Sobjanek M
Biomarkers in Medicine, 10(2), 185-195 (2016)
The Influence of Bone Marrow-Secreted IL-10 in a Mouse Model of Cerulein-Induced Pancreatic Fibrosis.
Lin WR
BioMed Research International (2016)
Interleukin 10(IL-10) inhibits cytokine synthesis by human monocytes: an autoregulatory role of IL-10 produced by monocytes.
de Waal Malefyt R
The Journal of Experimental Medicine, 174(5), 1209-1220 (1991)
IL-10 Production Is Critical for Sustaining the Expansion of CD5+ B and NKT Cells and Restraining Autoantibody Production in Congenic Lupus-Prone Mice.
Baglaenko Y
PLoS ONE, 11(3), e0150515-e0150515 (2016)
Interleukin-10 polymorphisms and nasopharyngeal carcinoma risk: a meta-analysis.
Yu YF
Genetics and molecular research : GMR, 14(4), 18945-18957 (2015)