tartalmaz
preservative
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- immunohistochemistry (IHC)
- α-toxin neutralization experiments (1:200)
- indirect immunocytochemistry
- immunoprecipitation
Jogi nyilatkozat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Related Content
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.