Fontos dokumentumok
I5006
IgG from rabbit serum
reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder
Szinonimák:
Rabbit IgG
About This Item
Javasolt termékek
konjugátum
unconjugated
Minőségi szint
grade
reagent grade
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
essentially salt-free, lyophilized powder
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Rabbit IgG is purified from normal rabbit serum by fractionation and ion-exchange chromatography.
Alkalmazás
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)