B8291
BSK-H Medium, Complete
With 6% rabbit serum, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
Barbour-Stoenner-Kelly medium, Borrelia burgdorferi medium
About This Item
Javasolt termékek
product name
BSK-H Medium, Complete, sterile-filtered, with 6% rabbit serum, suitable for Borrelia burgdorferi
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
form
liquid
alkalmasság
suitable for Borrelia burgdorferi
alkalmazás(ok)
food and beverages
alkatrészek
NaHCO3: 2.068 g/L
phenol red: 0.01997 g/L
glucose: 5.64 g/L (Dextro)
HEPES: 5.64 g/L
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Barbour-Stonner-Kelly (BSK) medium is a modified medium for the culture of Borrelia strains that cause lyme borreliosis. BSK medium is a cheaper alternative for the selective culture of B. burgdorferi s.l. strains but not B. afzelii strain.
Elkészítési megjegyzés
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3