R4505
Rabbit Serum
USDA approved, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
Serum from rabbit, lapine sera, lapine serum, sera, serum
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
minőség
USDA approved
összetétel
hemoglobin (tested)
eredet
USA origin
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
mycoplasma, tested
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Rabbit Serum is used for the following applications:
- sampling for bacteriological cultures and culture conditions
- as a supplement in BSK-S medium in a study to evaluate the infectivity and pathogenicity of BL206 and B515 grown in BSK medium containing this product vs the medium containing Sigma rabbit serum R7136
- light microscopy, immunocytochemistry and immunohistochemistry.
- immunoelectron microscopy
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.