83702
Rhodamine 123
BioReagent, for fluorescence, ≥85% (HPLC)
Szinonimák:
2-(6-Amino-3-imino-3H-xanthen-9-yl)benzoic acid methyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
for fluorescence
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥85% (HPLC)
form
powder
szennyeződések
≤10% water
oldhatóság
ethanol: 20 mg/mL, clear, red
alkalmasság
in accordance for fluorescence
SMILES string
Cl[H].COC(=O)c1ccccc1C2=C3C=CC(=N)C=C3Oc4cc(N)ccc24
InChI
1S/C21H16N2O3.ClH/c1-25-21(24)15-5-3-2-4-14(15)20-16-8-6-12(22)10-18(16)26-19-11-13(23)7-9-17(19)20;/h2-11,22H,23H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MYFATKRONKHHQL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a substrate for P-glycoprotein (P-gp) to read out functional transporter activity in fluorescent accumulation assays
- to label the cells for estimating the P-gp expression by flow cytometry
- in transport studies, was added to the apical to basolateral (AB-transport) or basolateral to apical (BA-transport)
- the detection of mitochondrial membrane potential (ΔΨm)
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.