420318
Kainic Acid
≥98% (HPLC), solid, amino acid receptor agonist, Calbiochem®
Szinonimák:
Kainic Acid, 2-Carboxy-4-(1-methylethenyl)-3-pyrrolidineacetic Acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Kainic Acid, An excitatory amino acid receptor agonist selective for the kainate receptor subtype (Ki = 21 nM for ³H-kainate binding in rat striatum).
Minőségi szint
leírás
Merck USA index - 14, 5276
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
off-white
oldhatóság
dilute base: 10 mg/mL
water: 10 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[N+H2]1[C@@H]([C@H]([C@H](C1)C(=C)C)CC(=O)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C10H15NO4/c1-5(2)7-4-11-9(10(14)15)6(7)3-8(12)13/h6-7,9,11H,1,3-4H2,2H3,(H,12,13)(H,14,15)/t6-,7+,9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLSMHEGGTFMBBZ-OOZYFLPDSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kainate receptor subtype
Figyelmeztetés
Egyéb megjegyzések
Watkins, J.C. and Evans, R.H. 1981. Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol. 21, 165.
WGK
WGK 3