PC138
Anti-NF-κB (p65, RelA) (Ab-2) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Szinonimák:
Anti-Nuclear Factor ΚB
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
liquid
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Gel Shift (see comments)
Immunoblotting (1:500, chemiluminescence)
Immunoprecipitation (see comments)
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Analízis megjegyzés
Daudi cells
Egyéb megjegyzések
Van Antwerp, D.J. et al. 1996. Science274, 787.
Beg, A.A., et al. 1995. Nature376, 167.
Baeuerle, P.A., and Henkel, T., 1994. Ann. Rev. Immunol.12, 141.
Wulczyn, F.G., et al. 1992. Nature358, 597.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1