Fontos dokumentumok
I0800000
Isotretinoin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
13-cis-Retinoic acid, Isotretinoin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
EP
API-család
isotretinoin
form
solid
gyártó/kereskedő neve
EDQM
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
172-175 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[H]\C(C(O)=O)=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SHGAZHPCJJPHSC-XFYACQKRSA-N
Géninformáció
human ... RARA(5914) , RARB(5915) , RARG(5916)
Általános leírás
Isotretinoin, a vital isomer of vitamin A, is implicated in the treatment of severe recalcitrant nodular acne disorder. It is the only drug known to operate against the major pathogenic factors of acne. It serves to diminish the sebaceous gland activity, thereby resulting in the correction of keratinization defect.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)