Fontos dokumentumok
H7779
Retinoic acid p-hydroxyanilide
≥95%
Szinonimák:
4-HPR, Fenretinide, N-(4-Hydroxyphenyl)retinamide
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder
szín
yellow to yellow-orange
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1=C(\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C(=O)Nc2ccc(O)cc2)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C26H33NO2/c1-19(11-16-24-21(3)10-7-17-26(24,4)5)8-6-9-20(2)18-25(29)27-22-12-14-23(28)15-13-22/h6,8-9,11-16,18,28H,7,10,17H2,1-5H3,(H,27,29)/b9-6+,16-11+,19-8+,20-18+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AKJHMTWEGVYYSE-FXILSDISSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- as a synthetic retinoid to induce apoptosis in SEB-1 sebocytes
- as a medium supplement for C2C12 myoblasts to test its effect on ceramide formation
- to test in cytotoxicity in T-cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges