Fontos dokumentumok
PZ0176
SC-26196
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
SC-26196, a,a-diphenyl-4-[(3-pyridinylmethylene)amino]-1-piperazinepentanenitrile; 2,2-diphenyl-5-(4-[[(1 E)-pyridin-3-yl-methylidene]amino]piperazin-1-yl)pentanenitrile
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to tan
oldhatóság
DMSO: ≥10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N#CC(CCCN1CCN(CC1)\N=C\c2cccnc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H29N5/c28-23-27(25-10-3-1-4-11-25,26-12-5-2-6-13-26)14-8-16-31-17-19-32(20-18-31)30-22-24-9-7-15-29-21-24/h1-7,9-13,15,21-22H,8,14,16-20H2/b30-22+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QFYKXKMYVYOUNJ-JBASAIQMSA-N
Alkalmazás
- in mouse inner medullary collecting duct (IMCD3) and human (female) embryonic kidney (HEK) 293 cell culture as Dulbecco′s modified eagle′s medium (DMEM) component
- in hepatic HepG2 cells
- in glioblastoma cell lines to test its effect post-radiation treatments
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research