Fontos dokumentumok
B9410
BIS-TRIS propane
BioXtra, ≥99.0% (titration)
Szinonimák:
1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)methylamino]propane
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (titration)
Forma
powder
szennyeződések
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
izzítási maradék
≤0.1%
pH
10.0-12.0 (1 M in H2O)
hasznos pH-tartomány
6.3-9.5
pKa (25 °C)
(1) 6.8, (2) 9.0
mp
164-165 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Abszorpció
≤0.05 at 280 in H2O at 1 M
≤0.1 at 260 in H2O at 1 M
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OCC(CO)(CO)NCCCNC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C11H26N2O6/c14-4-10(5-15,6-16)12-2-1-3-13-11(7-17,8-18)9-19/h12-19H,1-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- A Capillary Electrophoresis UV Detection-Based Method for Global Genomic DNA Methylation Assessment in Human Whole Blood.: BIS-TRIS propane is used as a buffering agent in the capillary electrophoresis method to assess global DNA methylation levels in human whole blood. The buffer′s role is crucial in maintaining the stability and reproducibility of the electrophoretic conditions (Zinellu et al., 2019).
- Low potential manganese ions as efficient electron donors in native anoxygenic bacteria.: BIS-TRIS propane is used to buffer the experimental conditions in studying the role of low potential manganese ions as electron donors in bacteria. The findings enhance our understanding of electron transfer processes in microbial systems (Deshmukh et al., 2018).
- Evaluation of Global Genomic DNA Methylation in Human Whole Blood by Capillary Electrophoresis UV Detection.: This research uses BIS-TRIS propane in a capillary electrophoresis method to evaluate DNA methylation levels. The buffer′s properties ensure accurate and reliable detection, which is crucial for epigenetic studies (Zinellu et al., 2017).
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.