Merck
137269
SAFC
BIS-TRIS propane
EMPROVE® EVOLVE
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
BIS-TRIS propane, 1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)methylamino]propane
About This Item
Lineáris képlet:
CH2[CH2NHC(CH2OH)3]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
282.33
Beilstein:
1786109
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161705
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® EVOLVE
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
pH
6.3-9.5
hasznos pH-tartomány
6.3-9.5
pKa (25 °C)
(1) 6.8, (2) 9.0
pKa 
(1) 6.8, (2) 9.0
mp
164-165 °C (lit.)
164-165 °C (lit.)
alkalmasság
suitable for manufacturing use
idegen aktivitás
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OCC(CO)(CO)NCCCNC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C11H26N2O6/c14-4-10(5-15,6-16)12-2-1-3-13-11(7-17,8-18)9-19/h12-19H,1-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Bis Tris Propane is a unique biological buffer also referred to as a “Universal” buffer, which means the buffer capacity covers a wide range. Bis Tris Propane has two pKas of 6.3 and 9.5, which expands the buffering range from 5.0-10.5-making this a versatile buffer for biological systems. Bis Tris Propane is considered to be non-toxic to culture cell lines and provides high-solution clarity.A review of DNA polymerase techniques lists bis tris propane as a suitable buffer for PCR methods as a universal buffer pH gradient is employed.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)