Fontos dokumentumok
529568
Millipore
Potassium phosphate monobasic
Potassium Phosphate, Monobasic, Molecular Biology Grade, CAS No. 7778-77-0. Chemical formula KH₂PO₄, molar mass 136.1.
Szinonimák:
Potassium phosphate monobasic, KH₂PO₄, Monopotassium phosphate, Potassium dihydrogen phosphate, prim.-Potassium phosphate
About This Item
Lineáris képlet:
KH2PO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥99% (titration)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
mp
252.6 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Abszorpció
≤0.01 at 260 nm
≤0.01 at 280 nm
idegen aktivitás
DNases, proteases, RNases, none detected
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Buffer having a pH of 4.4-4.7 (absorbance: ≤0.01 at 260 nm and 280 nm).
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Tzu-Yu Lin et al.
Autophagy, 16(7), 1296-1313 (2019-10-16)
BIRC5/Survivin is known as a dual cellular functions protein that directly regulates both apoptosis and mitosis in embryonic cells during embryogenesis and in cancer cells during tumorigenesis and tumor metastasis. However, BIRC5 has seldom been demonstrated as a direct macroautophagy/autophagy