Fontos dokumentumok
P8736
Sigma-Aldrich
Polypep® low viscosity bovine
About This Item
UNSPSC kód:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
leírás
low viscosity
Minőségi szint
Forma
powder
InChI
1S/C9H17NO5.Ca.2H/c1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;;;/h7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);;;/t7-;;;/m0.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LPEKLWLORZBSDK-QTPLPEIMSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
A proprietary protein digest that provides increased stabilization of tissue sections in histochemical studies
Jogi információk
Polypep is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)