Fontos dokumentumok
11449451910
Roche
DNA Molecular Weight Marker VIII, DIG-labeled
pkg of 500 μL (10 μg/ml), solution, 10 μg/mL
Szinonimák:
DNA marker
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solution
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 500 μL (10 μg/ml)
gyártó/kereskedő neve
Roche
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
10 μg/mL
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Size Range: 19 to 1114 bp
Szekvencia
Note: Fragment lengths are derived from computer analysis of the DNA sequence. Depending on the size range of the marker, the smallest fragments will only be visible on overloaded gels.
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.