Fontos dokumentumok
P9327
Potassium chloride solution
0.075 M, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Szinonimák:
Potassium chloride for cell culture
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile-filtered
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
Forma
solution
koncentráció
0.075 M
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?