Fontos dokumentumok
529552
Millipore
Potassium chloride
Molecular Biology Grade
Szinonimák:
Potassium chloride, KCl
About This Item
Lineáris képlet:
KCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
74.55
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.25
product name
Potassium Chloride, Molecular Biology Grade
grade
Molecular Biology
Minőségi szint
Teszt
≥99% (silver nitrate titration)
form
crystalline solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
off-white
mp
770 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Fe: ≤0.0003%
Mg: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
idegen aktivitás
DNases, proteases, RNases, none detected
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Általános leírás
Has an optimal pH of 5.0-8.0.
Alkalmazás
May be used for the preparation of phosphate buffered saline, and for the extraction and solubilization of proteins.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1