Fontos dokumentumok
P9405
O-Phospho-L-tyrosine
≥95.0% (HPLC)
Szinonimák:
L-3-(4-Hydroxyphenyl)alanine 4′-phosphate, L-Tyrosine-O-phosphate
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
O-Phospho-L-tyrosine,
Teszt
≥95.0% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder
szín
white to off-white
mp
225 °C
alkalmazás(ok)
cell analysis
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc(OP(O)(O)=O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H12NO6P/c10-8(9(11)12)5-6-1-3-7(4-2-6)16-17(13,14)15/h1-4,8H,5,10H2,(H,11,12)(H2,13,14,15)/t8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DCWXELXMIBXGTH-QMMMGPOBSA-N
Alkalmazás
- as a diluent of anti-phosphotyrosine antibody to study sperm capacitation
- as an amino acid standard in liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS-MS) analysis
- as an amino acid standard in two-dimensional thin-layer electrophoresis system to analyze phosphoamino acids on the phosphorylated starch phosphorylase (L-SP)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)