Fontos dokumentumok
79710
O-Phospho-DL-serine
≥98.0% (NT), suitable for cell culture
Szinonimák:
DL-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid 3-phosphate, DL-SOP, DL-Serine monophosphoric acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
O-Phospho-DL-serine, ≥98.0% (NT)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (NT)
Forma
powder or crystals
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤0.5% free serine (TLC)
≤1% water
szín
white to faint beige
SMILES string
NC(COP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H8NO6P/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BZQFBWGGLXLEPQ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?