Fontos dokumentumok
L9026
Lys-Lys-Lys-Lys
≥95% (TLC)
Szinonimák:
Lys4, Tetralysine
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Lys-Lys-Lys-Lys, ≥95% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥95% (TLC)
Forma
powder or crystals
összetétel
Peptide content, ≥50%
szín
white
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NCCCCC(N)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C24H50N8O5/c25-13-5-1-9-17(29)21(33)30-18(10-2-6-14-26)22(34)31-19(11-3-7-15-27)23(35)32-20(24(36)37)12-4-8-16-28/h17-20H,1-16,25-29H2,(H,30,33)(H,31,34)(H,32,35)(H,36,37)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRBGTUQJDFBWNN-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?