ABE419
Anti-Histone H3.3 Antibody, K27M mutant
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Histone H3.1, Histone H3.3
Méret kiválasztása
Méret kiválasztása
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
mutation (Lys27Met)
Géninformáció
human ... H3F3B(3021)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- Peptide Inhibition Assay (PIA): Target band detection inlysate from HEK-293 cells transfected with Histone H3.3 K27M mutant wasprevented by pre-blocking of a representative lot with the immunogen HistoneH3.3 K27M mutant peptide, but not the corresponding unmodified Histone H3.3 peptide.
- Immunohistochemistry (IHC): A representative lot of this antibodydetected Histone 3.3 K27M in pediatric glioblastoma tissue sections. (Venneti,S., et al. (2014). Acta Neuropathol 128(5); 743-753).
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Minőség
Western Blotting Analysis (WB): A 1:2,000 dilution of a representative lot of thisantibody detected Histone H3.3 K27M in HEK-293 cells transfected with HistoneH3.3 K27M mutant.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Lysates from MEF transfectants expressing K27M (positive) or wildtype (negative) FLAG-HA-tagged histone H3.3.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1