OP09
Anti-p53 (Ab-2) (Pantropic) Mouse mAb (PAb1801)
liquid, clone PAb1801, Calbiochem®
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
PAb1801, monoclonal
Forma
liquid
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
faj reaktivitás
human
nem léphet reakcióba
mouse, rat
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
do not freeze
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TP53(7157)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Gel Shift (see comments)
Immunoblotting (2.5 µg/ml)
Immunoprecipitation (1 µg/sample)
Paraffin Sections (5 µg/ml, pepsin, trypsin, or heat pre-treatment required)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
SK-OV-3 cells or normal skin
A431 cells or breast carcinoma tissue
Egyéb megjegyzések
Greenblatt, M.S., et al. 1994. Cancer Res.54, 4855.
Barak, Y., et al. 1993. EMBO J.12, 461.
Kastan, M.B., et al. 1992. Cell71, 587.
Kuerbitz, S.J. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 7491.
Lane, D.P. 1992. Nature358, 15.
Kastan, M.B., et al. 1991. Cancer Res.51, 6304.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg