23-034-M
p53 Protein, 10 µg
Full length, recombinant human p53. N-terminal c-Myc, 6His-tagged. For use in Enzyme Assays. Functions as a substrate in ubiquitination assays.
Szinonimák:
Cellular tumour antigen p53, Antigen NY-CO-13, Phosphoprotein p53, Tumour suppressor p53, TP53
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
activity assay: suitable
oldhatóság
water: soluble
GenBank elérési szám
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... TP53(120407068)
Általános leírás
N-terminal GST-tagged, recombinant human TRAF6 full length, expressed in E.coli. The p53 protein is a tumor suppressor encoded by TP53 gene located on chromosome 17.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2