Fontos dokumentumok
PHR2607
Phenylbutazone
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
Phenylbutazone, 4-Butyl-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. P1200000
traceable to USP 1531007
API-család
phenylbutazone
Forma
powder
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 500 mg
mp
106-108 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H20N2O2/c1-2-3-14-17-18(22)20(15-10-6-4-7-11-15)21(19(17)23)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17H,2-3,14H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYMDGNCVAMGZFE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3