Fontos dokumentumok
P0847
Piroxicam
meets USP testing specifications
Szinonimák:
4-Hydroxy-2-methyl-3-(pyrid-2-yl-carbamoyl)-2H-1,2-benzothiazine 1,1-dioxide
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP/NF
meets USP testing specifications
Minőségi szint
form
solid
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN1C(C(=O)Nc2ccccn2)=C(O)c3ccccc3S1(=O)=O
InChI
1S/C15H13N3O4S/c1-18-13(15(20)17-12-8-4-5-9-16-12)14(19)10-6-2-3-7-11(10)23(18,21)22/h2-9,19H,1H3,(H,16,17,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYSPLQLAKJAUJT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
rat ... Alox5(25290)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Gastrointestinal tract
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)