Fontos dokumentumok
32473
Metoclopramide
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
4-Amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide, Methoxychloroprocainamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC
InChI
1S/C14H22ClN3O2/c1-4-18(5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)20-3/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TTWJBBZEZQICBI-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... DRD2(1813) , HTR3A(3359) , HTR4(3360)
Alkalmazás
- Human plasma by liquid–liquid extraction (LLE) with dichloromethane followed by hydrophilic interaction chromatography-electrospray iionization-tandem mass spectrometry (HILIC-ESI-MS/MS) operating in selected reaction monitoring (SRM) mode of detection.
It may also be used as an internal standard for the determination of loratadine and desloratadine in:
- Human plasma by high performance liquid chromatography (HPLC) coupled to MS/MS with multiple reaction monitoring (MRM) detection.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?