05-1000
Anti-Phosphoserine Antibody, clone 4A4 (mouse IgG1)
clone 4A4, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
Clone 4A4 Anti-Phosphoserine, Phosphoserine Detection Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4A4, monoclonal
faj reaktivitás
vertebrates
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Flow Cytometry
Immunohistochemistry (Paraffin)
ELISA
Signaling
General Post-translation Modification
Minőség
Western Blot Analysis:
0.5–2 μg/mL of this lot detected serinephosphorylated proteins in a lysate from either insulin or Calyculin A/Okadaic-treated human A431 carcinoma cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
For maximum recovery, centrifuge the original vial prior to cap removal. If the product has accidentally been frozen and thawed, spin it at 13,000 x g for 10 minutes at 2-8°C.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2