05-719
Anti-Phosphatidylserine Antibody, clone 1H6
clone 1H6, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
Anti-Phosphatidylserine, Clone 1H6 Anti-Phosphatidylserine, Phosphatidylserine Detection
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1H6, monoclonal
faj reaktivitás
vertebrates
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer)
Géninformáció
human ... PTDSS1(9791)
Általános leírás
Anti-Phosphatidylserine may be used to detect translocation of the membrane phospholipid phosphatidylserine (PS) from the inner to the outer cell membrane leaflet; it provides an alternative to Annexin V for quantitation of apoptosis.
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunohistochemistry: This antibody has been reported by an independent laboratory to detect phosphatidylserine in rat carotid artery paraffin sections fixed with ethanol/acetone (Mandinov, L., 2003).
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Brain tissue
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1