AB1607
Anti-Phosphothreonine Antibody
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
Phospho-Threonine Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pThr)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
A 0.5 μg/mL concentration of a previous lot was used in ELISA.
Immunoprecipitation:
A previous lot of this antibody was used in IP.
Immunohistochemistry (paraffin):
Representative image from a previous lot.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Signaling
General Post-translation Modification
Minőség
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected PHOSPHOTHREONINE on 10 μg of Calyculin/Okadaic Acid treated HEK293 lysate.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations:
Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol-containing solutions to become frozen during storage.
Analízis megjegyzés
Mouse brain lysate.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2