Fontos dokumentumok
SAB5700525
Sigma-Aldrich
Anti-pan Phospho-Serine/Threonine antibody produced in rabbit
Szinonimák:
Anti-phosphorylation antibody, Phospho-serine antibody
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
polyclonal
application:
WB
faj reaktivitás:
mouse, rat, human
technika/technikák:
western blot: 1:500-1:2000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
mouse, rat, human
koncentráció
0.38 mg/ml
technika/technikák
western blot: 1:500-1:2000
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pan pSer/pThr)
Immunogén
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing phosphorylated Serine/Threonine.
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)