Fontos dokumentumok
P5520
Paraldehyde
≥97%
Szinonimák:
2,4,6-Trimethyl-1,3,5-trioxacyclohexane, s-Trimethyltrioxymethylene, Acetaldehyde trimer, NSC 9799, Paracetaldehyde
Teszt
≥97%
gyógyszerellenőrzés
USDEA Schedule IV
sűrűség
0.994 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC1OC(C)OC(C)O1
InChI
1S/C6H12O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h4-6H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SQYNKIJPMDEDEG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Modified Sanford reaction
- Synthesis of N-arylbenzoquinaldinium derivatives with antimicrobial activity
- Hydroformylation of alkenylamines
- Studies of molecules with inhibitory activity against HIV-1 integrase
- Irregular Wittig reactions for the formation of α-hydroxyketones
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
75.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
24 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)