Fontos dokumentumok
8.18255
Sigma-Aldrich
Paraldehyde
for synthesis
Szinonimák:
Paraldehyde, 2,4,6-Trimethyl-1,3,5-trioxane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H12O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
204-639-8
NACRES:
NA.22
gőznyomás
13.3 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
235 °C
hatékonyság
2711 mg/kg LD50, oral (Rat)
13959 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.3-17.0 % (v/v)
bp
124 °C/1013 hPa
mp
12 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 27 °C
oldhatóság
120 g/L
sűrűség
0.99 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O1C(OC(OC1C)C)C
InChI
1S/C6H12O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h4-6H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SQYNKIJPMDEDEG-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.992 - 0.994
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
75.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
24 °C - closed cup