Fontos dokumentumok
N-911
Nordiazepam-d5 solution
1 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
koncentráció
1 mg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C2=NCC(=O)Nc3ccc(Cl)cc23
InChI
1S/C15H11ClN2O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19)/i1D,2D,3D,4D,5D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AKPLHCDWDRPJGD-RALIUCGRSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Development of UPLC-MS/MS Screening for Psychoactive Drugs: Nordiazepam-d5 was utilized in the development and validation of a rapid ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS) method. This method effectively detects 68 psychoactive drugs and metabolites in whole blood, demonstrating its application in forensic toxicology and post-mortem analysis, enhancing drug metabolism studies and analytical testing capabilities (Barone et al., 2023).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup