Fontos dokumentumok
F2668
Phosphoglucose Isomerase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
for use with Fructose Assay Kit FA-20
Szinonimák:
D-Glucose-6-phosphate ketol-isomerase, PGI, Phosphosaccharomutase
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
analit kémiai osztály(ok)
sugars (fructose)
technika/technikák
photometry: suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
general analytical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)