Fontos dokumentumok
P5057
Paromomycin sulfate salt
powder, suitable for cell culture, BioReagent
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Paromomycin sulfate salt, powder, BioReagent, suitable for cell culture, potency: ≥675 μg per mg
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Forma
powder
hatékonyság
≥675 μg per mg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H](O[C@@]2([H])[C@H](O[C@@]3([H])[C@H](O)[C@H](O[C@]4([H])[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](CN)O4)[C@@H](CO)O3)[C@@H](O)[C@H](N)C[C@@H]2N)[C@@H]1N.C
InChI
1S/C23H45N5O14.CH4/c24-2-7-13(32)15(34)10(27)21(37-7)41-19-9(4-30)39-23(17(19)36)42-20-12(31)5(25)1-6(26)18(20)40-22-11(28)16(35)14(33)8(3-29)38-22;/h5-23,29-36H,1-4,24-28H2;1H4/t5-,6+,7+,8-,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OYJABWUHUYVDMJ-UDXJMMFXSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Paromomycin sulfate salt has been used as a:
- reference compound in antileishmanial activity
- RNA-binding ligand and interacts with aptamer. This interaction prevents the binding (and cutting) of dicer to RNA duplex.
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic