Fontos dokumentumok
P9297
Paromomycin sulfate salt
≥98% (TLC)
Szinonimák:
Aminosidine sulfate
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
parasites
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H](O[C@@]2([H])[C@H](O[C@@]3([H])[C@H](O)[C@H](O[C@]4([H])[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](CN)O4)[C@@H](CO)O3)[C@@H](O)[C@H](N)C[C@@H]2N)[C@@H]1N.C
InChI
1S/C23H45N5O14.CH4/c24-2-7-13(32)15(34)10(27)21(37-7)41-19-9(4-30)39-23(17(19)36)42-20-12(31)5(25)1-6(26)18(20)40-22-11(28)16(35)14(33)8(3-29)38-22;/h5-23,29-36H,1-4,24-28H2;1H4/t5-,6+,7+,8-,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OYJABWUHUYVDMJ-UDXJMMFXSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It is used to study bacterial protein synthesis at the level of 16S ribosomal RNA and 30S ribosome assembly. Paromomycin is used to study cytosine-cytosine (CC) mismatch-containing RNA molecules and is used to inhibit Cryptosporidium infection of a human enterocyte cell line.
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)