Fontos dokumentumok
P0547
Pentamidine isethionate salt
powder
Szinonimák:
1,5-Bis(p-amidinophenoxy)pentane bis(2-hydroxyethanesulfonate salt), 4,4′-(Pentamethylenedioxy)dibenzamidine bis(2-hydroxyethanesulfonate)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
mp
188-194 °C (lit.)
antibiotikus hatásspektrum
fungi
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
kezdeményező
Celgene
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OCCS(O)(=O)=O.OCCS(O)(=O)=O.NC(=N)c1ccc(OCCCCCOc2ccc(cc2)C(N)=N)cc1
InChI
1S/C19H24N4O2.2C2H6O4S/c20-18(21)14-4-8-16(9-5-14)24-12-2-1-3-13-25-17-10-6-15(7-11-17)19(22)23;2*3-1-2-7(4,5)6/h4-11H,1-3,12-13H2,(H3,20,21)(H3,22,23);2*3H,1-2H2,(H,4,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YBVNFKZSMZGRAD-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRINA(2907) , NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS2B(201288) , NOS2C(645740) , NOS3(4846)
Alkalmazás
- as a positive control for anti-leishmanial, anti-plasmodial and cytotoxic assays
- as a prototypical compound to analyse the inhibitor effect on human ether-a-go-go-related gene (HERG) K+ channel trafficking
- as an anti-leishmanial agent in promastigotes
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)