Fontos dokumentumok
N4382
Nalidixic acid sodium salt
powder
Szinonimák:
1-Ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
kezdeményező
Sanofi Aventis
SMILES string
[Na+].CCN1C=C(C([O-])=O)C(=O)c2ccc(C)nc12
InChI
1S/C12H12N2O3.Na/c1-3-14-6-9(12(16)17)10(15)8-5-4-7(2)13-11(8)14;/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,16,17);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROKRAUFZFDQWLE-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Cikkek
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.