GF142
Platelet Derived Growth Factor-AA human
>98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Szinonimák:
PDGF-AA
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Platelet Derived Growth Factor-AA Protein, Recombinant human, The Platelet Derived Growth Factor (PDGF) is a potent mitogen for a wide range of cell types including fibroblasts, smooth muscle & connective tissue.
biológiai forrás
human
Minőségi szint
Teszt
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
bemenet
sample type neural stem cell(s)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
Géninformáció
human ... PDGFA(5154)
Általános leírás
Alkalmazás
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1