Fontos dokumentumok
P4139
Sigma-Aldrich
L-α-Phosphatidylcholine, hydrogenated
Type I-EH, ≥99%
Szinonimák:
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, L-α-Lecithin, PC
About This Item
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
típus
Type I-EH
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
powder
funkcionális csoport
phospholipid
lipidtípus
phosphoglycerides
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
Elkészítési megjegyzés
Highly purified egg lecithin hydrogenated in the presence of a palladium catalyst.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Dokumentumtár megtekintése
Cristian Dima et al.
Food chemistry, 195, 39-48 (2015-11-18)
The encapsulation by spray drying method of coriander essential oil (CEO) in various materials (chitosan, alginate, chitosan/alginate, chitosan/inulin) was studied. The viscoelastic properties of the oil-in-water (O/W) emulsions and the characteristics of CEO-loaded microcapsules like morphology, moisture, wettability, solubility, flowability