Fontos dokumentumok
P8180
DL-α-Phosphatidylcholine, distearoyl
≥98%
Szinonimák:
1,2-Distearoyl-rac-glycero-3-phosphocholine
Teszt
≥98%
Forma
powder
funkcionális csoport
phospholipid
lipidtípus
phosphoglycerides
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C44H89NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h42H,6-41H2,1-5H3,(H,48,49)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OIBGDBRKAPVPMZ-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?