Fontos dokumentumok
61771
L-α-Phosphatidylcholine
from dried egg yolk, ≥50% (TLC)
Szinonimák:
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3-sn-Phosphatidylcholine, L-α-Lecithin, Azolectin, PC
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
egg yolk (dried)
Minőségi szint
form
solid
koncentráció
≥50% (TLC)
funkcionális csoport
phospholipid
lipidtípus
phosphoglycerides
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1