Merck
P2772
Sigma-Aldrich
L-α-Phosphatidylcholine
egg yolk, Type XI-E, 100 mg/mL in chloroform, ≥99%, solution
Szinonimák:
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3-sn-Phosphatidylcholine, L-α-Lecithin, Azolectin, PC
About This Item
CAS-szám:
Beilstein:
5209585
UNSPSC kód:
51321705
NACRES:
NA.25
biológiai forrás
egg yolk
Minőségi szint
típus
Type XI-E
Teszt
≥99%
Forma
solution
koncentráció
100 mg/mL in chloroform
funkcionális csoport
phospholipid
lipidtípus
phosphoglycerides
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
Alkalmazás
<ul>
<li><strong>Fabrication of Microalgae Oil Vesicles for Drug Delivery Applications:</strong> This study highlights the use of L-a-Phosphatidylcholine in creating microalgae oil vesicles, showing promise for encapsulating and delivering hydrophobic drugs effectively (Lin YC et al., 2024).</li>
<li><strong>Terpenes-Modified Lipid Nanosystems for Temozolomide, Improving Cytotoxicity against Glioblastoma Human Cancer Cells In Vitro:</strong> L-a-Phosphatidylcholine is employed to formulate terpene-modified lipid nanosystems, enhancing the solubility and bioactivity of temozolomide for glioblastoma treatment (Pashirova TN et al., 2023).</li>
<li><strong>Mitochondria-Targeted Lipid Nanoparticles Loaded with Rotenone as a New Approach for the Treatment of Oncological Diseases:</strong> Utilizing L-a-Phosphatidylcholine, this research developed mitochondria-targeted lipid nanoparticles, potentially offering a novel strategy for cancer therapy (Vasileva L et al., 2023).</li>
</ul>
Biokémiai/fiziológiai hatások
A major structural phospholipid in brain, comprising approx. 15% of total lipid; primarily localized to gray matter.
Elkészítési megjegyzés
P2772 is supplied as a solution in chloroform. The same product is available as a lyophilized powder as Product No. P3556.
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
V Künemund et al.
The Journal of cell biology, 106(1), 213-223 (1988-01-01)
We investigated whether the L2/HNK-1 carbohydrate epitope, expressed by two unusual glycolipids and several neural adhesion molecules, including L1, neural cell adhesion molecule, J1, and the myelin-associated glycoprotein, is involved in adhesion. Monoclonal L2 antibodies, the L2/HNK-1-reactive, sulfate-3-glucuronyl residue carrying
Daan Vorselen et al.
ACS nano, 11(3), 2628-2636 (2017-03-09)
Nanovesicles (∼100 nm) are ubiquitous in cell biology and an important vector for drug delivery. Mechanical properties of vesicles are known to influence cellular uptake, but the mechanism by which deformation dynamics affect internalization is poorly understood. This is partly
Yoichi Yamazaki et al.
The Journal of biological chemistry, 289(20), 13792-13800 (2014-04-03)
Rhodopsin undergoes rearrangements of its transmembrane helices after photon absorption to transfer a light signal to the G-protein transducin. To investigate the mechanism by which rhodopsin adopts the transducin-activating conformation, the local environmental changes in the transmembrane region were probed
Alexander M Dizhoor et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 28(45), 11662-11672 (2008-11-07)
The G90D rhodopsin mutation is known to produce congenital night blindness in humans. This mutation produces a similar condition in mice, because rods of animals heterozygous (D+) or homozygous (D+/+) for this mutation have decreased dark current and sensitivity, reduced
Alexander Vogel et al.
Biophysical journal, 107(1), 114-125 (2014-07-06)
Estradiol (E2) and E2 oleate associate with high-density lipoproteins (HDLs). Their orientation in HDLs is unknown. We studied the orientation of E2 and E2 oleate in membranes and reconstituted HDLs, finding that E2 and E2 oleate are membrane-associated and highly