Fontos dokumentumok
P4279
L-α-Phosphatidylcholine
egg yolk, Type XIII-E, 100 mg/mL in ethanol, solution
Szinonimák:
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3-sn-Phosphatidylcholine, L-α-Lecithin, Azolectin, PC
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
egg yolk
Minőségi szint
típus
Type XIII-E
Teszt
≥99% (TLC)
Forma
solution
koncentráció
100 mg/mL in ethanol
funkcionális csoport
phospholipid
lipidtípus
phosphoglycerides
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
60.8 °F
Lobbanási pont (C)
16 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)