Fontos dokumentumok
73960
D-Galacturonic acid sodium salt
≥95.0% (T)
Szinonimák:
Sodium D-galacturonate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (T)
Forma
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]/D +36.5±2°, 5 hr, c = 10% in H2O
SMILES string
[Na+].OC1O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1-,2+,3+,4-,6?;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MSXHSNHNTORCAW-KSSASCOMSA-M
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?