Fontos dokumentumok
G5291
L-α-Glycerophosphorylcholine
≥98%, powder
Szinonimák:
Choline Glycerophosphate, Choline alphoscerate
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-α-Glycerophosphorylcholine, from soybean, ≥98%, powder
biológiai forrás
soybean
Teszt
≥98%
Forma
powder
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[N](C)(C)CCOP(O)(=O)OC[C@@H](O)CO
InChI
1S/C8H21NO6P/c1-9(2,3)4-5-14-16(12,13)15-7-8(11)6-10/h8,10-11H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XGPKIOAEPQZUED-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?