Fontos dokumentumok
803480
PDPH (3-(2-pyridyldithio)propionyl hydrazide)
Szinonimák:
3-(2-Pyridyldithio)propionate hydrazide, 3-[(2-Pyridyl)dithio]propionohydrazide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95%
Minőségi szint
Forma
powder
molekulatömeg
229.32
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
tárolási körülmény
desiccated
oldhatóság
DMSO or DMF: soluble
funkcionális csoport
hydrazide
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NNC(CCSSC1=NC=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H11N3OS2/c9-11-7(12)4-6-13-14-8-3-1-2-5-10-8/h1-3,5H,4,6,9H2,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NITXODYAMWZEJY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Reactive groups: pyridyldisulfide and hydrazide
- Reactive toward: sulfhydryl groups and carbonyl (aldehyde) groups
- Short (9.2A), sulfhydryl-to-aldehyde crosslinker with disulfide bond spacer arm (cleavable)
- Pyridyldithiol group results in attachment to sulfhydryls via disulfide bond, which can be cleaved with DTT, TCEP or other reducing agents
- Hydrazide group conjugates to oxidized sugars of glycoproteins and carbohydrates
- Use sodium meta-periodate to oxidize glycosylation (e.g., sialic acid) to reactive aldehyde groups
- Use with EDC to conjugate primary amine of hydrazide group to carboxyl groups
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)