Fontos dokumentumok
803642
LC-SPDP (succinimidyl 6-[3(2-pyridyldithio)propionamido]hexanoate)
Szinonimák:
Long chain-SPDP, N-[6-[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-6-oxohexyl]-3-(2-pyridinyldithio)propanamide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95%
Minőségi szint
Forma
powder
molekulatömeg
425.52
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
tárolási körülmény
desiccated
oldhatóság
DMSO or DMF: soluble
funkcionális csoport
NHS ester
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1CCC(N1OC(CCCCCNC(CCSSC2=CC=CC=N2)=O)=O)=O
InChI
1S/C18H23N3O5S2/c22-14(10-13-27-28-15-6-3-5-12-20-15)19-11-4-1-2-7-18(25)26-21-16(23)8-9-17(21)24/h3,5-6,12H,1-2,4,7-11,13H2,(H,19,22)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYEAAMBIUQLHFQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Reactive groups: NHS ester and pyridyldithiol
- Reactive towards: amino and sulfhydryl groups
- Releases a detectable by-product when reacted with a free sulfhydryl group; by measuring the release of pyridine-2-thione at 343 nm, the reaction can be easily followed
- Disulfide bond in the spacer arm is readily cleaved by 10-50 mM DTT or TCEP at pH 8.5
- Spacer arm is also easily cleaved using reducing SDS-PAGE sample loading buffer
- Cleavable crosslinker allows separation of crosslinked products
- Water-insoluble (dissolve first in DMF or DMSO)
- SPDP crosslinker is membrane permeable, so crosslinking can be done inside the cells
- Compare to other varieties of SPDP-type reagents, including pegylated forms
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)