Fontos dokumentumok
J2000
Juvenile hormone III
≥65%, liquid, non-sterile
Szinonimák:
Methyl farnesoate, 10,11-epoxide, C16-Juvenile Hormone, JH-III, Manduca hormone, trans,trans-10,11-Epoxy-3,7,11-trimethyl-2,6-dodecadienic acid methyl ester
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
liquid
koncentráció
≥65%
technika/technikák
activity assay: suitable
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COC(=O)\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC[C@H]1OC1(C)C
InChI
1S/C16H26O3/c1-12(9-10-14-16(3,4)19-14)7-6-8-13(2)11-15(17)18-5/h7,11,14H,6,8-10H2,1-5H3/b12-7+,13-11+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QVJMXSGZTCGLHZ-ZPLWXOMKSA-N
Általános leírás
Juvenile hormone III (JH III) is the most prevalent juvenile hormone (JH) found in insects.
Alkalmazás
- study the effect of juvenile hormone on mictic (sexual) female production of the rotifer Brachionus plicatilis Muller
- study the effect of juvenile hormone on head GB19811 (putative Takeout/juvenile hormone binding protein) mRNA levels in adult honeybees
- study the effect of juvenile hormone on gonadotropic and physiological functions in bumblebee Bombus terrestris
Biokémiai/fiziológiai hatások
Gátló
kapcsolódó termék
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)